Merck
ATE429349992
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLINE-8-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.62
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloroisoquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-5-12-4-8-6(9)2-1-3-7(8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
Klucz InChI
CLFRAROCLLCIQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47603
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)