Merck
ATE428009966
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(4-FLUORO-2-HYDROXY PHENYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.37
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-fluoro-2-hydroxyanilino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23FN2O3/c1-16(2,3)22-15(21)19-8-6-12(7-9-19)18-13-5-4-11(17)10-14(13)20/h4-5,10,12,18,20H,6-9H2,1-3H3
Klucz InChI
LXHBAJRDCGSTNG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39958
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6668
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)