Kluczowe dokumenty
ATE428009962
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(2-(DIMETHYLAMINO) ETHYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H29N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-6-12(7-10-17)15-8-11-16(4)5/h12,15H,6-11H2,1-5H3
Klucz InChI
UGCKCQWVNFAHKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6644
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)