Merck
ATE423891119
AstaTech, Inc.
3-(2-IODOPHENYL)OXETANE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.07
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-iodophenyl)oxetane
Inchi Code
1S/C9H9IO/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6H2
Klucz InChI
JQOUDRSLCHNFTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=38406
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86794
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)