Merck
ATE413072045
AstaTech, Inc.
METHYL 2,3-DICHLORO-4-FLUOROBENZOATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.03
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-dichloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(11)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YLMZQOBAGBAAEE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26675
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=22774
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)