Merck
ATE410297656
AstaTech, Inc.
1-(4-(2-BROMOETHYL)PHENYL)ETHANONE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
SCBYPRYCSIVASE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22760
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9094
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)