Merck
ATE410297149
AstaTech, Inc.
METHYL 6-CHLORO-2-(CHLOROMETHYL)NICOTINATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.05
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 6-chloro-2-(chloromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c1-13-8(12)5-2-3-7(10)11-6(5)4-9/h2-3H,4H2,1H3
Klucz InChI
TUJJDUMNJRNYGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22285
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84813
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)