Merck
ATE398813130
AstaTech, Inc.
2-BENZYL-4-BROMOISOINDOLINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-benzyl-4-bromoisoindoline
Inchi Code
1S/C15H14BrN/c16-15-8-4-7-13-10-17(11-14(13)15)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-8H,9-11H2
Klucz InChI
PXCBVDGJELFHKH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19546
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83067
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)