Merck
ATE398812705
AstaTech, Inc.
2-QUINAZOLINECARBOXYLIC ACID, 6-CHLORO-5-FLUORO-3,4-DIHYDRO-4-OXO-, ETHYL ESTER
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.65
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-5-fluoro-4-hydroxyquinazoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClFN2O3/c1-2-18-11(17)9-14-6-4-3-5(12)8(13)7(6)10(16)15-9/h3-4H,2H2,1H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
DNHFCULEKISSPX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19830
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83352
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)