Merck
ATE371592468
AstaTech, Inc.
3-AMINO-5-FLUOROBENZAMIDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-5-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H7FN2O/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Klucz InChI
XEBNJYARAWCSGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12508
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL8854
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)