Merck
ATE370310780
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANECARBALDEHYDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-methylcyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
FXZFFVCJWZTTMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20 C
Purity
85%
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10910
Flash Point
51 C/123.8 F
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL001447
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)