Merck
ATE370310047
AstaTech, Inc.
METHYL 4-PHENYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)OXAZOLE-5-CARBOXYLATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.2
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3/c1-18-10(17)9-8(7-5-3-2-4-6-7)16-11(19-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3
Klucz InChI
SRNNEIRAZXIFPE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6023
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59760
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)