Merck
ATE361619674
AstaTech, Inc.
(S)-N1,N1-DIMETHYL-3-PHENYLPROPANE-1,2-DIAMINE 2HCL
About This Item
Masa cząsteczkowa:
251.2
Numer MDL:
Iupac Name
(2S)-N~1~,N~1~-dimethyl-3-phenyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2.2ClH/c1-13(2)9-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10;;/h3-7,11H,8-9,12H2,1-2H3;2*1H/t11-;;/m0../s1
Klucz InChI
ZURBYNBDHKDKQY-IDMXKUIJSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=3633
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=53132
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)