Merck
ATE341034123
AstaTech, Inc.
2-PHENOXYPROPYLAMINE HCL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
Numer MDL:
Iupac Name
2-phenoxy-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-8(7-10)11-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10758
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3791
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)