Merck
ATE341033752
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-4-(PYRIDIN-3-YL)PIPERIDIN-4-OL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.36
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-4-(3-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C17H20N2O/c20-17(16-7-4-10-18-13-16)8-11-19(12-9-17)14-15-5-2-1-3-6-15/h1-7,10,13,20H,8-9,11-12,14H2
Klucz InChI
LDUXAULZICUOCV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10402
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2717
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)