Merck
ATE341033589
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-((BOC-AMINO)METHYL)NICOTINATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 6-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}nicotinate
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-5-19-12(17)10-6-7-11(15-8-10)9-16-13(18)20-14(2,3)4/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,16,18)
Klucz InChI
FZCCJDFBEPGMHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10240
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2225
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)