Merck
ATE341033483
AstaTech, Inc.
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZOIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.22
Numer MDL:
Iupac Name
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H8F6O3/c16-14(17,18)9-5-10(15(19,20)21)7-12(6-9)24-11-3-1-8(2-4-11)13(22)23/h1-7H,(H,22,23)
Klucz InChI
WJKKJJXROCHBMA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10134
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1907
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)