Merck
ATE341033379
AstaTech, Inc.
3-(PYRIDIN-2-YLOXY)BENZALDEHYDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.21
Numer MDL:
mp
115-116 C
Iupac Name
3-(2-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)15-12-6-1-2-7-13-12/h1-9H
Klucz InChI
YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10030
Melting Point
115-116 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1595
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)