Merck
ATE341033238
AstaTech, Inc.
2-(2-METHOXYPHENOXY)BENZYLAMINE HCL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.74
Numer MDL:
Iupac Name
[2-(2-methoxyphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-16-13-8-4-5-9-14(13)17-12-7-3-2-6-11(12)10-15;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
Klucz InChI
XAXRROUESGXFIT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9889
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1169
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)