Merck
ATE245846108
AstaTech, Inc.
(5-BROMOPYRIDIN-3-YL)METHANAMINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
Numer MDL:
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H,2,8H2
Klucz InChI
OQUHYNMITHDQLD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5294
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56987
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)