Merck
ATE245845702
AstaTech, Inc.
N-CBZ-3-AMINO-8-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.34
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl 3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c16-12-8-13-6-7-14(9-12)17(13)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10,16H2
Klucz InChI
GDXKRTUSJPSARB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5322
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57094
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)