Merck
ATE118889426
AstaTech, Inc.
1-(4-BROMOPHENYL)ISOQUINOLINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C15H10BrN/c16-13-7-5-12(6-8-13)15-14-4-2-1-3-11(14)9-10-17-15/h1-10H
Klucz InChI
KKFQHKICIHIVKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7630
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64702
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)