Merck
APOH93DA1D54
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.08
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrFNS/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
ASLKYOSUQGDVCM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)