Merck
APOH6F3D04AC
Apollo Scientific Ltd
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.94
Numer MDL:
Iupac Name
4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2Br2OS/c6-4-1-3(2-8)9-5(4)7/h1-2H
Klucz InChI
CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dibromothiophene-2-carbaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dibromothiophene-2-carbaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)