Merck
APOH57C99DA0
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.11
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F5NO/c8-5-3(13)1-2-4(6(5)9)14-7(10,11)12/h1-2H,13H2
Klucz InChI
SLBZPAVVVANJBN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)