Merck
APOH57C99BF8
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoquinolin-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-6-4-7-8(11)2-1-3-9(7)12-5-6/h1-5H,11H2
Klucz InChI
SVPUHAUIBLBKOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoquinolin-5-amine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoquinolin-5-amine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)