Merck
APOH57C990F9
Apollo Scientific Ltd
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
Klucz InChI
ZEFWSTXCHGXTJA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-1h-pyrazol-1-ylacetonitrile
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-1h-pyrazol-1-ylacetonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)