Merck
APOH3258230B
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-5(2)11-4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
SNOLCJGSEPTCMD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)