Merck
APOH316CFCD6
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.57
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2/c8-6-4-10-7-5(9)2-1-3-11(6)7/h1-4H
Klucz InChI
MYRNZBNAZNEXTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-8-fluoroimidazo12-apyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-8-fluoroimidazo12-apyridine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)