Merck
APOH316CDDE0
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.12
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorobenzo[d]thiazol-6-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2S/c9-8-12-7-5(10)1-4(3-11)2-6(7)13-8/h1-2H,3,11H2
Klucz InChI
WRSWYEOBWNVPDK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluoro-13-benzothiazole-6-carbonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluoro-13-benzothiazole-6-carbonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)