Merck
APOH316CDDD1
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.2
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F3O4/c1-2-17-11(16)10-6-7-5-8(19-12(13,14)15)3-4-9(7)18-10/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
VSPBCKIJXZTQPA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)