Merck
APOH303C39D3
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.03
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-bromo-5-nitrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-7-4-6(10(11)12)3-5-1-2-13-8(5)7/h1-4H
Klucz InChI
IVLIXOREUPTURA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)