Merck
APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
Klucz InChI
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
Flash Point
141-142
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)