Merck
APOH11A9DB54
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.06
Numer MDL:
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-3-2-4-6-7(5)8(9)11-10-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PXSVQQMMVAVJNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)