Merck
APOH11A9CA94
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.98
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Klucz InChI
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-trifluoromethylpyridazine
Synonym
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1,2-diazine
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-trifluoromethylpyridazine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)