Merck
APOH11A9CA65
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.13
Numer MDL:
bp
49-52
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
Klucz InChI
KTVIOYDHBGVZSL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Synonym
5-Fluoro-2-formylaniline, 4-Fluoroanthranilaldehyde
Boiling point
49-52
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)