Merck
APOH11A9C990
Apollo Scientific Ltd
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-[3-(difluoromethoxy)phenyl]-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C10H10F2N2O2/c11-9(12)16-8-3-1-2-7(6-8)14-5-4-13-10(14)15/h1-3,6,9H,4-5H2,(H,13,15)
Klucz InChI
KGPFUEIVUWJXAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-difluoromethoxyphenylimidazolidin-2-one
Synonym
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-2-oxoimidazolidine, 1-(Difluoromethoxy)-3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-difluoromethoxyphenylimidazolidin-2-one
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)