Merck
APOH10B59006
Apollo Scientific Ltd
Benzofuran-5-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzofuran-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
Klucz InChI
SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
Piktogramy
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)