Merck
APOH10B58FFD
Apollo Scientific Ltd
2-Bromonaphthalen-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,12H
Klucz InChI
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromonaphthalen-1-ol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromonaphthalen-1-ol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)