Merck
APOH086AAE65
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.1
Numer MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F4N2/c8-5-1-4(2-12)3-13-6(5)7(9,10)11/h1,3H
Klucz InChI
HSJJRYVCFVSJAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-6-trifluoromethylnicotinonitrile
Synonym
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-nitrile
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-6-trifluoromethylnicotinonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)