Merck
APOH0680BED8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.94
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
UVSNHIBMLWUZCP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)