Merck
APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.46
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)