Merck
APOH03CD8E44
Apollo Scientific Ltd
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.46
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Inchi Code
1S/C8H3BrClF3O/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)7(14)8(11,12)13/h1-3H
Klucz InChI
XUDVGQSZJCOUMM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-222-trifluoroacetophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-222-trifluoroacetophenone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)