Merck
APOH039FD1B4
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.93
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrINO3/c1-13-7-4(8)2-3-5(9)6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
IVGWNECTWXXDAY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)