Merck
APOH039F93AF
Apollo Scientific Ltd
N,N-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.23
Numer MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9N3S/c1-10(2)6-5-3-4-11-7(5)9-8-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
ZOXWSUNJSXVMSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-1h-thieno23-cpyrazol-3-amine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-1h-thieno23-cpyrazol-3-amine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)