Merck
APOH03871D5B
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.6
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
DHIZUPDATIEBPB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)