Merck
APOH03871BFC
Apollo Scientific Ltd
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.25
Numer MDL:
bp
211-215
Iupac Name
4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9N3/c15-9-11-4-6-12(7-5-11)13-10-17-8-2-1-3-14(17)16-13/h1-8,10H
Klucz InChI
QKFAADBAQQYFIL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-imidazo12-apyridin-2-ylbenzonitrile
Boiling point
211-215
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-imidazo12-apyridin-2-ylbenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)