Merck
APOH03871BAF
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.05
Numer MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-5-iodo-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8FIO2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Klucz InChI
ODWBGJOFUKEHHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl-alcohol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl-alcohol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)