Merck
APO948335025
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodoaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.92
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Klucz InChI
TXDUNPPIEVYUJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)