Merck
APO715372520
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.1
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)6(9)2-5/h1-2H
Klucz InChI
GCJYPUIYHNBJPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)